Learn More
Vadadustat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483318
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483318 10 mg -
16464566 100 mg 100mg
16449856 50 mg 50mg
16406047 5 mg -
16400056 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16483318 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101277
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Specifica
Materiale o nome chimico Vadadustat
CAS 1000025-07-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H11ClN2O4
Quantità 10 mg
Sinonimo PG-1016548 AKB-6548
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (326.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=NC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1O)=O
Molecular Weight (g/mol) 306.7
Peso formulazione 306.7
Percent Purity 99.25%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only