Learn More
Vadimezan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484318
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484318 10 mg 10mg
16477037 5 mg 5mg
16440647 50 mg 50mg
16445236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16484318 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10964
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Vadimezan (DMXAA; ASA-404), the tumor vascular disrupting agent (tumor-VDA), is a murine agonist of the stimulator of interferon genes (STING) and also a potent inducer of type I IFNs and other cytokines. Vadimezan has anti-influenza virus H1N1-PR8 activities.
Vadimezan (DMXAA
Specifica
Materiale o nome chimico Vadimezan
CAS 117570-53-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H14O4
Quantità 10 mg
Sinonimo DMXAA ASA-404
Informazioni di solubilità DMSO : 7.14 mg/mL (25.29 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 6.67 mg/mL (23.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC(C2=O)=C1OC3=C2C=CC(C)=C3C
Molecular Weight (g/mol) 282.29
Peso formulazione 282.29
Percent Purity 99.44%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only