Learn More
Vadimezan, TRC
Codice prodotto. 30455248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455248 25 mg 25mg
30455057 10 mg 10mg
30450487 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30455248 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV08495025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117570-53-3
Formula molecolare C17H14O4
Molecular Weight (g/mol) 282.29
Sinonimo 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic Acid, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-ylacetic Acid, 5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic Acid, AS 1404, ASA 404, DMXAA, NSC 640488, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic Acid
IUPAC Name 2-(5,6-dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid
SMILES Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(=O)O)c3Oc2c1C
Specifica
Materiale o nome chimico Vadimezan
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
Peso formulazione 282.0892