Learn More
Valaciclovir hydrochloride hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15743467 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15743467 25 g 25g
15733467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15743467 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 462260250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124832-27-5
Formula molecolare C13H21ClN6O4
Specifica
Materiale o nome chimico Valaciclovir hydrochloride hydrate
Quantità 25 g
Peso formulazione 360.8