Learn More
Valbenazine (~90% Purity), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Valbenazine |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H38N2O4/c1-14(2)9-17-13-26-8-7-16-10-21(28-5)22(29-6)11-18(16)19(26)12-20(17)30-24(27)23(25)15(3)4/h10-11,14-15,17,19-20,23H,7-9,12-13,25H2,1-6H3/t17-,19-,20-,23+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 418.2832 |