Learn More
Valbenazine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493207
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493207 50 mg 50mg
16477176 100 mg 100mg
16469717 5 mg 5mg
16467188 10 mg 10mg
16443546 25 mg 25mg
16430286 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16493207 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16771
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Valbenazine
CAS 1025504-45-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H38N2O4
Quantità 50 mg
Sinonimo NBI-98854
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (119.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](N)C(C)C)O[C@@H]1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(OC)C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C
Molecular Weight (g/mol) 418.57
Peso formulazione 418.57
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only