Learn More
Thermo Scientific™ Valco Injector, Model C6W
Codice prodotto. 11553970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Injector
Replacement Rotor
Modello:
C6 W
C6W
EPC6 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Modello Dimensione della confezione
11553970 Injector EPC6 W Pezzo
11543960 Injector C6 W Pezzo
11523990 Replacement Rotor C6W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11553970 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EPC6W
Valco continues to offer a diverse line in terms of number of ports, fitting sizes, and materials of construction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Attuazione Microelectric
Volume (sistema metrico) di campione 20 μL Loop
Modello EPC6 W
Port Style Six 0.016 in.
Tipo Injector