Learn More
Valdecoxib-13C2,15N, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Valdecoxib-13C2, 15N |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)/i1+1,11+1,18+1 |
| Peso formulazione | 317.0763 |