Learn More
Julabo Valegro Ethernet Activation
Codice prodotto. 30244965
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Ethernet
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di collegamento Dimensione della confezione
30244965 Ethernet Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30244965 Fornitore Julabo N. del fornitore 30004147
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Activation of the Valegro Ethernet to allow integration into the network.
Activating the Ethernet interface makes it possible to integrate Valegro recirculating coolers into your network and thus gain full access to all their functions via a PC.
The Ethernet interface already installed in the Valegro series can be activated at a later date.
Specifica
Tipo Ethernet Activation
Tipo di collegamento Ethernet
Linea di prodotti Valegro