missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Valeraldehyde (Pentanal), TRC

Codice prodotto. 30009746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009746 250 mg 250mg
30136535 1 g 1g
30005872 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30009746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV091295250MG
 Articolo soggetto a restrizioni

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 110-62-3
Formula molecolare C5 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Sinonimo Valeraldehyde, Pentanal, Valeraldehyde (8CI), NSC 35404, Pentylaldehyde, Valeral, Valeric acid aldehyde, Valeric aldehyde, n-Pentanal, n-Valeraldehyde
IUPAC Name pentanal
SMILES CCCCC=O

Especificaciones

Materiale o nome chimico n-Valeraldehyde
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Peso formulazione 86.0732
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.