Learn More
Valeraldehyde (Pentanal), TRC
Codice prodotto. 30136535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136535 1 g 1g
30005872 10 g 10g
30009746 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136535 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV0912951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-62-3
Formula molecolare C5 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Sinonimo Valeraldehyde, Pentanal, Valeraldehyde (8CI), NSC 35404, Pentylaldehyde, Valeral, Valeric acid aldehyde, Valeric aldehyde, n-Pentanal, n-Valeraldehyde
IUPAC Name pentanal
SMILES CCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Valeraldehyde
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Peso formulazione 86.0732