Learn More
Valeric Acid, TRC
Codice prodotto. 30455038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455038 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455038 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV09141525ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Valeric Acid
CAS 109-52-4
Formula molecolare C5 H10 O2
Quantità 25 mL
Sinonimo Valeric acid, Pentanoic acid, Valeric acid (8CI), 1-Butanecarboxylic acid, NSC 406833, Propylacetic acid, n-Pentanoic acid, n-Valeric acid
InChI Formula InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCCCC(=O)O
IUPAC Name pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Peso formulazione 102.0681