Learn More
gamma-Valerolactone, 98%
Codice prodotto. 10021600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10021600 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10284900 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10026003 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10021600 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140791000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 108-29-2 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-29-2
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00005400
InChI Key GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
PubChem CID 7921
ChEBI CHEBI:48569
IUPAC Name 5-methyloxolan-2-one
SMILES CC1CCC(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico γ-Valerolactone
Punto di fusione -31.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 207.0°C to 208.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4320 to 1.4340
Quantità 100 mL
Beilstein 17, 235
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most common organic solvents,resins,propylene glycol,oil
Viscosità 2.18 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid