Learn More
delta-Valerolactone, 99%
Codice prodotto. 10647364 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647364 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10666752 50 g Bottiglia in vetro 50g
10275780 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10647364 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 162710010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-05-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 542-28-9 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 542-28-9
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00006645
InChI Key OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
PubChem CID 10953
ChEBI CHEBI:16545
IUPAC Name oxan-2-one
SMILES O=C1CCCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico δ-Valerolactone
Nota nome 99%
Punto di fusione -13.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C
Punto d'infiammabilità 112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4560 to 1.4590
Quantità 1 kg
Beilstein 17, 235
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain variable amounts of polymerized product
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • delta-Valerolactone