Learn More
Valerophenone, 98%
Codice prodotto. 10497150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10497150 25 g Bottiglia in vetro 25g
10212752 5 g Bottiglia in vetro 5g
10626152 100 g Bottiglia in vetro 100g
15149183 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10497150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140800250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1009-14-9
Formula molecolare C11H14O
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Numero MDL MFCD00009480
InChI Key XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC Name 1-phenylpentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Valerophenone
Nota nome 98%
Punto di fusione -9.0°C
Colore Green-Yellow to Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C to 107.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CO(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.5143 to 1.5163
Quantità 25 g
Beilstein 07,327
Gravità specifica 0.98
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid