Learn More
Valerophenone, 99%
Codice prodotto. 11488793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488793 500 g 500g
11468793 25 g 25g
11478793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488793 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10525.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Valerophenone is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Valerophenone is used as intermediates of liquid crystals.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
 Incompatible with strong oxidizing agents, acids, bases, plastics. Store at room temperature with proper ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1009-14-9
Formula molecolare C11H14O
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Numero MDL MFCD00009480
InChI Key XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC Name 1-phenylpentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Valerophenone
Punto di fusione -9°C
Densità 0.978
Punti di ebollizione 244°C to 245°C
Punto d'infiammabilità 102°C (215°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.5143
Quantità 500 g
Beilstein 1907717
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 99%