Learn More
Valerophenone, TRC
Codice prodotto. 30008059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008059 10 g 10g
30003822 5 g 5g
17987164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008059 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV09145010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1009-14-9
Formula molecolare C11 H14 O
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Sinonimo SB-270466, n-butyl phenyl ketone
IUPAC Name 1-phenylpentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)c1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico Valerophenone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Peso formulazione 162.1045
Percent Purity >95%