Learn More
Thermo Scientific™ Validex™ Count Precision Size Standards
Codice prodotto. 11858273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5 μm
10 μm
Dimensione della confezione:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11858273 10 μm 500mL
11848273 5 μm 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11858273 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CRS10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00€
    600.46€ / 500mL
    Risparmia 429.54€
    41% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Validate the performance of liquid particle counters with Thermo Scientific™ Validex™ Count Precision Size Standards.
Validate the performance of liquid particle counters with Thermo Scientific™ Validex™ Count Precision Size Standards. Excellent for instrument calibration and verification in the drinking water industry and for low level liquid particle counting and calibration, standards contain NIST™-traceable polymer particles packaged in ultrapure water at concentrations ideal for use in validating the performance of liquid particle counters.
Particle counting in the drinking water industry has rapidly become an indispensable technology for optimizing water quality. The majority of particle counters used in the drinking water industry operate on the principle of single particle light obscuration.
Features:
  • Composition of suspension optimized to promote dispersion of particles
  • Contains 500mL of suspension at a nominal concentration of 1000 particles per mL
  • Stir bar included in the bottle to aid dispersion
  • Certified concentration
  • Ultraclean diluent
  • No dilution required
  • Sample directly from bottle to avoid contamination
  • Larger volume for appropriate testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Contiene tracce di tensioattivo
Concentrazione 1000 particelle/ml ± 10%
Content And Storage Salvo indicazioni diverse, refrigerare (da 2° a 8 °C) il prodotto quando non viene utilizzato, ma non congelarlo. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
Contenuto Particelle di polimeri in acqua
Descrizione Progettato specificamente per il settore dell'acqua potabile per la convalida delle prestazione dei contaparticelle per liquidi.
Colore White or Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Particle Counter Validation
Materiale Polistirene
Product Type Count Control Particles
Include Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
Densità particelle
Quantità 500 ml
Indice di rifrazione °
Distribuzione dimensionale < 3
Stabilità Prodotto stabile per un minimo di 3 mesi
Diametro (sistema metrico) 10 μm