Learn More
Valifenalate, TRC
Codice prodotto. 30137038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137038 250 mg 250mg
30138341 50 mg 50mg
17932175 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137038 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV094030250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 283159-90-0
Formula molecolare C19 H27 Cl N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 398.88
Sinonimo β-Alanine, N-[(1-methylethoxy)carbonyl]-L-valyl-3-(4-chlorophenyl)-, methyl ester, IR 5885, Valifenalate, Valiphenal
IUPAC Name methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-[[(2S)-3-methyl-2-(propan-2-yloxycarbonylamino)butanoyl]amino]propanoate
SMILES COC(=O)CC(NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)C)C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Valifenalate
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H27ClN2O5/c1-11(2)17(22-19(25)27-12(3)4)18(24)21-15(10-16(23)26-5)13-6-8-14(20)9-7-13/h6-9,11-12,15,17H,10H2,1-5H3,(H,21,24)(H,22,25)/t15?,17-/m0/s1
Peso formulazione 398.1608