Learn More
Valifenalate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Valifenalate |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H27ClN2O5/c1-11(2)17(22-19(25)27-12(3)4)18(24)21-15(10-16(23)26-5)13-6-8-14(20)9-7-13/h6-9,11-12,15,17H,10H2,1-5H3,(H,21,24)(H,22,25)/t15?,17-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 398.1608 |