Learn More
Ohaus™ Valor™ 2000 Food Scale
Codice prodotto. 15476101 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Autonomia della batteria:
50 Hours with Rechargeable Battery
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Autonomia della batteria Dimensione della confezione
15476101 50 Hours with Rechargeable Battery 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15476101 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30072346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    241.51€ / pezzi 1
    Risparmia 82.49€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A durable, rapid-response food scale that enhances productivity in harsh environments.
  • Knife-proof keypad prevents damage from sharp objects.
  • The flow-through design provides protection in harsh environments.
  • Fast speed and large dual displays facilitate multiple operator use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 50 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di collegamento Not Applicable
Struttura ABS housing with stainless steel platform (PW), stainless steel housing and platform (XW), up-front level indicator
Capacità 1.5 kg
Tipo di display Dual Red LED Display
Leggibilità 0.200000 g
Include AC Adapter (Included); Rechargeable Battery (Included)
Linearità 0.200000 g
Materiale ABS housing with stainless steel platform (PW), stainless steel housing and platform (XW)
Modello V22PWE1501T
Ripetibilità 0.200000 g
Tempo di stabilizzazione 0.500 sec.
Dimensioni (L x P) 256.00 x 280.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 256.00 x 280.00 x 121.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 256.00 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 190 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 280.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 242 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.80 in.
Altezza (sistema metrico) 121.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 10.10 in.
Profondità (sistema metrico) 256.00 mm