Learn More
Ohaus™ Valor™ 7000 Compact Scale
Codice prodotto. 13405129 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
3 kg
6 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
13405129 3 kg Pezzo
13415129 6 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13405129 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30031823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    494.51€ / pezzi 1
    Risparmia 185.49€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Compact, reliable, durable food scale that will increase your food weighing and proportioning productivity.
  • Front and rear touchless sensors minimize scale contamination.
  • Dual backlit displays allow for quick and easy weighing by two operators.
  • Rapid stabilization provides unmatched throughput.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 210 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di collegamento Ethernet (Available as an Accessory)USB (Available as an Accessory)RS232 (Included)2nd RS232 (Available as an Accessory)
Struttura ABS housing, stainless steel platform, touchless sensor, transportation handle, menu lock switch, up front level indicator
Capacità 3 kg
Tipo di display Dual LCD with White LED Backlight + 3 LED
Leggibilità 0.100000 g
Include RS232, AC Power, Rechargeable Battery, In-use Cover
Linearità 0.200000 g
Materiale ABS Housing, Stainless Steel Platform
Modello V71P3T
Ripetibilità 0.200000 g
Dimensioni (L x P) 311.00 x 327.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 311.00 x 327.00 x 117.000 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 311.00 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12.90 in.
Larghezza (sistema metrico) 327.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 300 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.60 in.
Altezza (sistema metrico) 117.000 mm
Profondità (sistema imperiale) 12.20 in.
Profondità (sistema metrico) 311.00 mm