Learn More
Valproic Acid-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Valproic acid 4,4,4',4'-d4 |
| CAS | 87745-17-3 |
| Formula molecolare | C8 D4 H12 O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Pentanoic-3,3-d2 acid','2-(propyl-1,1-d2)- (9CI), 3,3,3',3'-Tetradeuterovalproic acid, 2-(Propyl-1,1-d2)pentanoic-3,3-d2 acid, Valproic acid-d4, Valproic-3,3,3',3'-D4 acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C)CC(CC([2H])([2H])C)C(=O)O |
| IUPAC Name | 4,4-dideuterio-2-(2,2-dideuteriopropyl)pentanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.24 |
| Peso formulazione | 148.1401 |