missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Valproic acid, Lipomed

Codice prodotto. 30460129
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30460129 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30460129 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMVAL1694100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Valproic acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Valproic acid
CAS 99-66-1
Nomi componenti o analita Valproic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H16 O2
Sinonimo Valproic Acid, 2-Propylpentanoic acid, 2-Propylvaleric acid, 4-Heptanecarboxylic acid, 44089, Acetic acid, dipropyl-, DPA, Depakine, Dipropylacetic acid, Ergenyl, Mylproin, NSC 93819, Valproic acid, n-Dipropylacetic acid
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCC(CCC)C(=O)O
IUPAC Name 2-propylpentanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Quantità 100 mg
Peso formulazione 144.115 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.