Learn More
Valproic acid sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16406767
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16406767 5 g 5g
16472936 25 g 25g
16421069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16406767 Supplier Medchem Express Supplier No. HY10585A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
MedChemExpress Valproic acid (Sodium Valproate) sodium is an orally active HDAC inhibitor, with IC50 in the range of 0.5 and 2 mM, also inhibits HDAC1 (IC50, 400 μM), and induces proteasomal degradation of HDAC2.
Valproic acid sodium activates Notch1 signaling and inhibits proliferation in small cell lung cancer (SCLC) cells. Valproic acid sodium is used in the treatment of epilepsy, bipolar disorder, metabolic disease, HIV infection and prevention of migraine headaches.
Specifications
Materiale o nome chimico Valproic acid sodium
Forma fisica Solid
CAS 1069-66-5
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H15NaO2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo Sodium Valproate sodium
Informazioni di solubilità H2O : 250 mg/mL (1504.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C(CCC)CCC
Molecular Weight (g/mol) 166.19
Peso formulazione 166.19
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only