Learn More
Valproic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Valproic acid |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10) |
| Peso formulazione | 144.115 |
| Percent Purity | >95% |