Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valsartan
Codice prodotto. 16544494 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16544494 1 g 1g
16554494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16544494 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465560010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 137862-53-4 | C24H29N5O3 | 435.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137862-53-4
Formula molecolare C24H29N5O3
Molecular Weight (g/mol) 435.53
InChI Key ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
IUPAC Name (2S)-3-methyl-2-(N-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}pentanamido)butanoic acid
SMILES CCCCC(=O)N(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Valsartan
Punto di fusione 117.0°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 435.52
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Valsartan
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Valsartan