Learn More
Valsartan n-Propyl Impurity, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2S)-2-[Butanoyl[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C23 H27 N5 O3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H27N5O3/c1-4-7-20(29)28(21(15(2)3)23(30)31)14-16-10-12-17(13-11-16)18-8-5-6-9-19(18)22-24-26-27-25-22/h5-6,8-13,15,21H,4,7,14H2,1-3H3,(H,30,31)(H,24,25,26,27)/t21-/m0/s1 |
| Quantità | 25 mg |
| Peso formulazione | 421.2114 |
| Percent Purity | >95% |
| Shipping Condition | Room Temperature |