Learn More
Valspodar, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477318
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16477318 10 mg 10mg
16419827 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16477318 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17384
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Valspodar (PSC 833) is a selective P-glycoprotein inhibitor that has been used as an experimental cancer treatment and chemosensitizer.
Valspodar (PSC 833) is a selective P-glycoprotein inhibitor that has been used as an experimental cancer treatment and chemosensitizer.
Specifica
Materiale o nome chimico Valspodar
Forma fisica Solid
CAS 121584-18-7
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C63H111N11O12
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo PSC 833
Informazioni di solubilità DMSO : 12 mg/mL (9.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@H](C(C)C)N(C)C([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@@H](C)NC([C@H](C)NC([C@H](CC(C)C)N(C)C([C@H](C(C)C)NC([C@H](CC(C)C)N(C)C(CN(C)C([C@H](C(C)C)N1)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)N(C)[C@@H](C([C@H](C)C/C=C/C)=O)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 1214.62
Peso formulazione 1214.62
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only