Learn More
SCAT Set di accoppiamento della valvola
Codice prodotto. 16615002 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Components: Coupling (m)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16615002 Components: Coupling (m)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16615002 Fornitore SCAT N. del fornitore 160193
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Gli attacchi rapidi permettono una connessione rapida e sicura dei tubi.
  • Disconnessione con un solo clic
  • Funzione valvola integrata: il sistema di sicurezza chiuso è mantenuto anche quando un tubo è disconnesso
  • Pratici attacchi rapidi possono essere utilizzati per tutti i sistemi di sicurezza SCAT
.
Specifica
Descrizione Corpo di accoppiamento in linea con valvola (f), PP, per tubi con ID di circa 6 mm con connessione a vite, guarnizione in EPDM
Modello Valved In-Line Coupling Body (f)
Quantità 1 componente
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubo da 6 mm con connessione a vite
Materiale PP