Learn More
Hamilton™ VALVE, HV, 3-2-Y, PSD/4
Codice prodotto. 10690561
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PSD/4 Compact Syringe Pump
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10690561 PSD/4 Compact Syringe Pump Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10690561 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 742701
Spedizione stimata: 17-12-2026
Mechanically tough, Y-shaped valve suitable for a PSD/4 compact syringe pump.. Hamilton™ VALVE, HV, 3-2-Y, PSD/4 is chemically and thermally resistant.
  • CTFE (chlorotrifluorethylene) construction
    • High compression strength
    • Low gas permeability
    • Mechanically, chemically, thermally resistant
  • Suitable for PSD/4 compact syringe pump
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) PSD/4 Compact Syringe Pump
Tipo 3-2-Y Valve