Descrizione
- Ideal for process plant applications on air sampling equipment, gas analyzers and chemical feed systems for water treatment
- Integrated precision valve allows precise manual flow across the full scale
- The flexible design allows for panel or bench mounting
Specifications
Specifications
| Tipo | Flowmeter |
| Accuracy | ±5% (Full Scale) |
| Velocità di flusso dell'aria | 2000 to 25,000 mL/min |
| Case Material | Acrylic |
| Float Material | Stainless Steel (316) |
| Altezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Materiale parte interna | Chrome-plated Brass |
| Ripetibilità | ±0.5% (Full Scale) |
| Larghezza (sistema metrico) | 101.6 mm |
| Bilancia | 50 mm |
| Show More |