Learn More
Buerkle™ Vampire Sampler
Codice prodotto. 10749222 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10749222 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10749222 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00€
    1228.73€ / pezzi 1
    Risparmia 186.27€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Transportable, hose pump for liquids, independent of mains power, ideal for sampling from barrels, tanks, wells, water separators and sewage and purification systems
  • Packed in handy transport case contains:
    • Drive unit
    • Two rechargeable batteries
    • Battery charger
    • LED lamp
    • Bottle holder
    • Bottle LDPE 250 mL
    • Hose pump
    • 5 m PE hose
  • Battery-operated peristaltic pump for sampling liquids from the depths
  • Easy cleaning and replaceable hoses prevent contamination
  • Suction depth up to 5 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale Polyethylene
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione Transportable hose pump
Include Transport case with a drive unit (12 V), two re-chargeable batteries, battery charger, bottle holder, an LDPE 250 mL bottle, hose pump and 5 m hose made of PE
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Sampling From Barrels, Tanks, Wells, Water Separators and Sewage and Purification Systems. Also Suitable for Contaminated Substances or Media Containing Particles. Good Chemical Resistance
Altezza (sistema imperiale) 5.08 in.
Altezza (sistema metrico) 129 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.80 in.
Lunghezza (sistema metrico) 452 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.08 in.
Larghezza (sistema metrico) 383 mm