Learn More
Vanadium(III) 2,4-pentanedionate, typically 97%
Codice prodotto. 11388217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388217 5 g 5g
11378217 25 g 25g
11368217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11388217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022940.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13476-99-8 | C15H21O6V | 348.27 g/mol
Vanadium(III) 2,4-pentanedionate is used as homogeneous catalyst, primary and secondary intermediates, Laboratory chemicals, and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13476-99-8
Formula molecolare C15H21O6V
Molecular Weight (g/mol) 348.27
Numero MDL MFCD00000033
InChI Key ZVFSRLXFKIWGRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Vanadium(III) acetylacetonate
PubChem CID 122198782
IUPAC Name (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;vanadium
SMILES [V+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Quantità 5 g
Numero UN UN3285
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water 2g/L,toluene,ethanol,acetone.
Peso formulazione 348.27
Percent Purity 97% (typically)
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium(III) 2,4-pentanedionate