Learn More
Vanadium(III) fluoride, 98%
Codice prodotto. 11314919
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11314919 2 g 2g
11324919 10 g 10g
11334919 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11314919 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 081115.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10049-12-4 | F3V | 107.94 g/mol
Employed in oxygen-sensitive applications, such as metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10049-12-4
Formula molecolare F3V
Molecular Weight (g/mol) 107.94
Numero MDL MFCD00042553
InChI Key PASVSMBJEYQYSN-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Vanadium trifluoride
IUPAC Name vanadium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[V+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium (III) fluoride
Punto di fusione ≥1406°C
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,9922
Informazioni di solubilità Practically insoluble in water, acetone, and glacial acetic acid
Peso formulazione 107.94
Percent Purity 98%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.363 g/mL at 19°C