Learn More
Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Codice prodotto. 11374919
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11374919 10 g 10g
11384919 50 g 50g
11394919 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11374919 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 081119.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
As a catalyst, as a synthesis intermediate, as a paint dryer, and as a pigment | CAS: 3153-26-2 | C10H14O5V | 265.16 g/mol
Employed as a catalyst, as a synthesis intermediate, as a paint dryer, and as a pigment. It is used in organic chemistry as a reagent in the epoxidation of allylic alcohols in combination with tert-butyl hydroperoxide (TBHP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3153-26-2
Formula molecolare C10H14O5V
Molecular Weight (g/mol) 265.16
Numero MDL MFCD00000032
InChI Key JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Sinonimo vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC Name (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;vanadium(2+);hydrate
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Punti di ebollizione 140°C (13mmHg)
Materiale o nome chimico Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Punto di fusione 256°C to 259°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Numero UN UN3285
Informazioni di solubilità Moderately soluble in acetone, ether and chloroform; Soluble in ethanol and benzene
Peso formulazione 265.16
Densità 1.4 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)