Learn More
Vanadium powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11301599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11301599 1 g 1g
11391589 10 g 10g
11321599 50 g 50g
11311599 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11301599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012234.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-62-2
Formula molecolare V
Molecular Weight (g/mol) 50.94
Numero MDL MFCD00011453
InChI Key LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC Name vanadium
SMILES [V]
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium
Colore Silver to Gray
Punto di fusione 1900°C
Punti di ebollizione 3000°C
Aspetto Silver Gray powder
Densità 6.11
Quantità 1 g
Dimensioni maglia -325 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis)
Forma Powder