Learn More
Vanadium solution for ICP/MS 100mg/L HNO3 matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vanadium |
| Imballaggio | Bottle |
| CAS | 7697-37-2 |
| Formula molecolare | HNO3 |
| Concentrazione | 100 mg/L |
| Numero MDL | MFCD00011349 |
| InChI Key | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O[N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | acido nitrico |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ICP Standard Solution (ICP & ICP-MS). Vanadium (V) 100mg/l in HNO
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium metavanadate, nitric acid