Learn More
Vanadium(V) oxide, 99.6+%
Codice prodotto. 10753591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10753591
Marca: Thermo Scientific Acros 206422500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-62-1
Formula molecolare O5V2
Molecular Weight (g/mol) 181.88
Numero MDL MFCD00011457
InChI Key GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC Name dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1750.0°C
Materiale o nome chimico Vanadium(V) oxide
Punto di fusione 690.0°C
Nota nome 99.6+%
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.60% min
Formula lineare V2O5
Indice di Merck 15, 10107
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol
Peso formulazione 181.88
Percent Purity ≥99.6%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.35
Densità 3.3500g/mL