Specifica
| Materiale o nome chimico | Vanadyl(IV) acetylacetonate |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 256.0°C to 259.0°C |
| Colore | Blue-Green to Green |
| Punto d'infiammabilità | 79°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3COCH=C(CH3)O)2V=O |
| Quantità | 250 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Vanadyl(IV) acetylacetonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.