Learn More
Vanadyl(IV) acetylacetonate, 99%
Codice prodotto. 10444795 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10444795 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10163880 50 g Bottiglia in vetro 50g
10338340 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10444795 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 199590010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3153-26-2 | C10H14O5V | 265.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3153-26-2
Formula molecolare C10H14O5V
Molecular Weight (g/mol) 265.16
Numero MDL MFCD00000032
InChI Key JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Sinonimo vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC Name (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;vanadium(2+);hydrate
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadyl(IV) acetylacetonate
Nota nome 99%
Punto di fusione 256.0°C to 259.0°C
Colore Blue-Green to Green
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3COCH=C(CH3)O)2V=O
Quantità 1 kg
Fieser 02,456; 03,331; 11,47; 13,54; 15,57; 15,186
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in methanol (6.4 g/100 mL), ethanol, ether, chloroform, acetone, dioxane, benzene (0.9 g/100 m, l), pyridine
Peso formulazione 265.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadyl(IV) acetylacetonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.