Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vancomycin hydrochloride, >900 microgram/mg
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Vancomycin hydrochloride is a glycopeptide antibiotic and antiviral from Streptomyces orientalis
- It shows antibiotic activity towards methicillin-resistant (β-lactam-resistant) Staphylococci bacterial strains
- Vancomycin hydrochloride inhibits bacterial mucopeptide synthesis
Applications
- Vancomycin hydrochloride demonstrates potent activity against gram-positive bacteria
- It has been shown in studies to be highly effective against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in vitro and in vivo
Specifica
Materiale o nome chimico | Vancomycin hydrochloride |
Tipo | Vancomycin Hydrochloride |
Forma fisica | Powder |
pH | 2.5 to 4.5 (5% soln.) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass Bottle |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: moderately soluble in diluted methanol, insoluble in higher alcohols, acetone and ether |
Peso formulazione | 1485.73 |
Percent Purity | ≥80.0% (vancomycin B) (HPLC), 9.0% (individual impurities) max., greater than 900μg/mg (potency, on anhydrous substance) |
Acqua | 5% max. |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Vancomycin hydrochloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.