Learn More
Vancomycin Hydrochloride, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10014257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10014257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10014257 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP29581
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Inhibits formation of peptidoglycan polymers of bacterial cell wall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vancomycin Hydrochloride
Tipo Vancomycin Hydrochloride
Forma fisica Powder/Solid
CAS 1404-93-9
pH 2.5 to 4.5
Sorgente Streptomyces orientalis
Imballaggio Vetro ambrato
Potency > 900 U/mg
Acqua <10.0%
Colore White
Quantità 1 g
Formula molecolare C66H76Cl3N9O24
Numero MDL MFCD03613611,MFCD03613611
Indice di Merck 15, 10116
Informazioni di solubilità Solubility in water: slight
InChI Key LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
IUPAC Name 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylmethyl)-5,15-dichloro-2,18,32,35,37-pentahydroxy-19-[4-methyl-2-(methylamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaene-40-carboxylic acid hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 1485.72
PubChem CID 124080918
Peso formulazione 1485.73
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vancomycin hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.