Learn More
Vancomycin hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Vancomycin hydrochloride is an antibiotic for the treatment of bacterial infections. It acts by inhibiting the second stage of cell wall synthesis of susceptible bacteria. Vancomycin also alters the permeability of the cell membrane and selectively inhibits ribonucleic acid synthesis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Vancomycin hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1404-93-9 |
| Colore | Light Nude |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C66H76Cl3N9O24 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | H2O : 33.33 mg/mL (22.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 24 mg/mL (16.15 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | ClC1=CC([C@H]([C@@H](NC([C@H](NC)CC(C)C)=O)C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@]2([H])C(N[C@]3([H])C4=CC(C5=C(C=C(O)C=C5O)[C@](C(O)=O)([H])NC([C@](NC3=O)([H])[C@H](O)C6=CC=C7C(Cl)=C6)=O)=C(O)C=C4)=O)=O)=O)O)=CC=C1OC8=C(C(O7)=CC2=C8)O[C@H]9[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O9)O)O[C@@]%10([H])C[C@](N)([C@H](O)[C@H](C)O%10)C.Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only