Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vancomycin hydrochloride, Molecular Biology Grade
Codice prodotto. 15495089
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495089 5 g 5g
15485089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15495089 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J62790.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Vancomycin hydrochloride (vancomycin HCl, CAS # 1404-93-9) is the hydrochloride salt of the bactericidal agent, vancomycin. | CAS: 1404-93-9 | C66H76Cl3N9O24 | 1485.72 g/mol
Inhibits bacterial mucopeptide synthesis.Vancomycin hydrochloride is used as an antiviral and anti bacterial. binds to bacterial cell wall. It exhibits potent activity against Gram positive bacteria and is highly effective against MRSA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Vancomycin hydrochloride is a glycopeptide antibiotic that prevents cell wall synthesis
  • Originally obtained from the bacterial strain Streptomyces Orientalis
  • Vancomycin binds to D-alanyl-D-alanine motifs in cell wall precursors and leads to cell death
  • It is active against some penicillin-resistant bacteria
Application
  • Vancomycin hydrochloride is intended for use in the research of infections and for antibiotic resistance testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1404-93-9
Formula molecolare C66H76Cl3N9O24
Molecular Weight (g/mol) 1485.72
Numero MDL MFCD03613611,MFCD03613611
InChI Key LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 124080918
IUPAC Name 48-({3-[(4-amino-5-hydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl}oxy)-22-(carbamoylmethyl)-5,15-dichloro-2,18,32,35,37-pentahydroxy-19-[4-methyl-2-(methylamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctacyclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaene-40-carboxylic acid hydrochloride
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Vancomycin hydrochloride
Tipo Vancomycin Hydrochloride
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 5 g
Sensibilità Hygroscopic
Beilstein 3704657
Indice di Merck 149929
Informazioni di solubilità Soluble in water; Slightly soluble in methanol,ethanol and dimethylsulfoxide.
Peso formulazione 1485.73
Grado Biologia molecolare
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vancomycin hydrochloride, Molecular Biology Grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Vancomycin hydrochloride