Learn More
Vancomycin Hydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11455492 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11455492 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11455492 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02195540.1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Indicated for the treatment of serious infections caused by methicillin-resistant strains. Vancomycin Hydrochloride, MP Biomedicals is a glycopeptide antibiotic that blocks bacterial cell wall biosynthesis at the level of peptidoglycan biosynthesis. It is
Vancomycin, from Streptomyces orientalis, block bacterial cell wall biosynthesis by inhibiting incorporation of terminal D-alanyl-D-alanine moieties of the NAM/NAG-peptides. It also alters bacterial-cell-membrane permeability and RNA synthesis. It is widely studied in cancer patients.
Vancomycin is effective against Gram-positive bacteria. It is only indicated for the treatment of serious, life-threatening infections that are unresponsive to other less-toxic antibiotics. In particular, it is used to treat infections caused by susceptible strains of methicillin-resistant (β-lactam-resistant) staphylococci bacteria. It should not be used to treat methicillin-sensitive Staphylococcus aureus, because it is inferior to penicillins such as nafcillin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma fisica Powder
CAS 123409-00-7
pH 2.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Sorgente Streptomyces orientalis
Potency ca. 1000μg/mg
Quantità 100 mg
Formula molecolare C66H257Cl2N9O24
Informazioni di solubilità Soluble in water (>100 mg/mL). Moderately soluble in dilute methanol. Insoluble in acetone, alcohols, and ether.
InChI Key ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl
IUPAC Name azane;N-[1-[4-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-phenoxyphenyl]ethyl]acetamide;formic acid;methane;pentadecahydrate;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 1632.721
PubChem CID 44134997
Peso formulazione 1485.7
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vancomycin Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.