Learn More
Vancomycin Monohydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30456942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456942 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456942 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV096500500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Vancomycin Monohydrochloride
CAS 197638-25-8
Formula molecolare C66H75Cl2N9O24 • HCl
Quantità 500 mg
Sinonimo Lyphocin Monohydrochloride, Meek Monohydrochloride, Vancocin Monohydrochloride, Vancocine Monohydrochloride, Vancocyn Monohydrochloride, Vancor Monohydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42?,44-,46?,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53?,54?,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
SMILES [H][C@@]([C@](NC([C@@](NC)([H])CC(C)C)=O)([H])C1=O)(O)C(C=C2Cl)=CC=C2OC3=C(O[C@@H]4OC(CO)C(O)C(O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@](N)(C)C5)C(OC6=CC=C([C@]7(O)[H])C=C6Cl)=CC([C@]([H])(C(NC8([H])C(N[C@]7([H])C(N[C@]([H])(C(O)=O)C(C=C(O)C=C9O)=C9C%10=C(O)C=CC8=C%10)=O)=O)=O)NC([C@@](CC(N)=O)([H])N1)=O)=C3.Cl
Molecular Weight (g/mol) 1449.253646
Peso formulazione 1483.4069