Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vandetanib
Codice prodotto. 16594404 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16594404 250 mg 250mg
16574404 1 g 1g
16584404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16594404 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 464332500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 443913-73-3 | C22H24BrFN4O2 | 475.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 443913-73-3
Formula molecolare C22H24BrFN4O2
Molecular Weight (g/mol) 475.36
InChI Key UHTHHESEBZOYNR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-[(1-methylpiperidin-4-yl)methoxy]quinazolin-4-amine
SMILES COC1=C(OCC2CCN(C)CC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Vandetanib
Punto di fusione 240.0°C to 243.0°C
Solubilità Soluble in methanol
Quantità 250 mg
Peso formulazione 475.35