Learn More
Testo™ Vane Anemometer
Codice prodotto. 10722884
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
490 x 37 x 36 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10722884 490 x 37 x 36 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10722884 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0560 4053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.13€
    148.00€ / pezzi 1
    Risparmia 125.13€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
Specifica
Tipo Thermal Anemometer
Accuracy ±0.5 m/sec.
Dimensioni (L x P x A) 490 x 37 x 36 mm
Da utilizzare con (applicazione) Measurement of indoor air velocity, Measurement in ventilation ducts
Temperatura (sistema metrico) -20 to +70°C