Learn More
Testo™ Vane Anemometer
Codice prodotto. 11381314
Cambia vista
Click to view available options
Velocity:
0.4 to 20 m/sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocity Dimensione della confezione
11381314 0.4 to 20 m/sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11381314 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0560 4101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.76€
    116.00€ / pezzi 1
    Risparmia 93.76€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
Specifica
Tipo Vane Anemometer
Accuracy ±0.5 m/sec.
Dimensioni (L x P x A) 133 x 46 x 25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Measures air flow and air temperature
Temperatura (sistema imperiale) 14°F to 122°F
Temperatura (sistema metrico) -10°C to +50°C
Velocity 0.4 to 20 m/sec.